Learn More
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads usw., 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
87.80 CHF - 1175.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-53-8 |
---|---|
Summenformel | GeO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.628 |
MDL-Nummer | MFCD00011030 |
InChI-Schlüssel | YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 |
PubChem CID | 14796 |
IUPAC-Name | Dioxogerman |
SMILES | O=[Ge]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11336018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010510.06 |
5 g |
87.80 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11316018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010510.14 |
25 g | N/A | |||||||
11326018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010510.22 |
100 g |
1175.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Germanium dioxide is used in algaculture.A mixture is used as an optical material for optical fibers and optical waveguides It is also used as a catalyst in production of polyethylene terephthalate resin and for production of other germanium compounds. It is used as a feedstock for production of some phosphors and semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1310-53-8 | |
104.628 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
14796 | |
O=[Ge]=O |
GeO2 | |
MFCD00011030 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
Dioxogerman |
Spezifikation
Germanium(IV) oxide | |
1310-53-8 | |
Pulver | |
GeO2 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxogerman | |
14796 | |
Geruchsneutral |
1086°C | |
Weiß | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00011030 | |
Soluble in water (4.5g/L at 25°C),acid and alkali. Insoluble in Hydrofluoric acid and hydrochloric acid. | |
O=[Ge]=O | |
104.628 | |
104.59 | |
6.239 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-180-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LY5240000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen