Learn More
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads usw., 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336018
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads usw., 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336018
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11336018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010510.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germanium dioxide is used in algaculture.A mixture is used as an optical material for optical fibers and optical waveguides It is also used as a catalyst in production of polyethylene terephthalate resin and for production of other germanium compounds. It is used as a feedstock for production of some phosphors and semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-53-8
Summenformel GeO2
Molekulargewicht (g/mol) 104.628
MDL-Nummer MFCD00011030
InChI-Schlüssel YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC-Name Dioxogerman
SMILES O=[Ge]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1086°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4.5g/L at 25°C),acid and alkali. Insoluble in Hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Formelmasse 104.59
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.239
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer3214929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Artikelnummer
ChargennummerM15F028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2022 Artikelnummer010510.22,010510.06,010510.14
ChargennummerX27H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010510.22,010510.06,010510.14
ChargennummerC27R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010510.22,010510.06,010510.14
ChargennummerJ22M26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010510.22,010510.06,010510.14
Name des Produkts
Germanium(IV)-oxid, weißes Pulver/Flocken/kristallin/Beads usw., 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >