Learn More
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
16.30 CHF - 2209.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10038-98-9 |
---|---|
Summenformel | Cl4GeH8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 222.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011029 |
InChI-Schlüssel | VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ciMehr anzeigen |
PubChem CID | 66226 |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11376008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010509.02 |
0.5 g | N/A | |||||||
11366008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010509.06 |
5 g |
84.05 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11306018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010509.14 |
25 g |
294.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010509.22 |
100 g |
867.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010509.36 |
500 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10038-98-9 | |
222.49 | |
VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N | |
66226 |
Cl4GeH8 | |
MFCD00011029 | |
germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ciMehr anzeigen | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4] |
Spezifikation
83.1°C | |
-49.5°C | |
Farblos | |
(Metallbasis) | |
GeCl4 | |
UN3264 | |
germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4] | |
222.49 | |
214.4 | |
Acidic | |
1.874g/mL |
Germanium(IV) chloride | |
10038-98-9 | |
Flüssig | |
Cl4GeH8 | |
MFCD00011029 | |
14,4410 | |
VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N | |
Tetrachlorgerman | |
66226 | |
99.9999% | |
Moisture Sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5225000
missing translation for 'tsca' : TSCA