Learn More
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366008
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366008
5 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11366008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010509.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10038-98-9
Summenformel Cl4GeH8
Molekulargewicht (g/mol) 222.49
MDL-Nummer MFCD00011029
InChI-Schlüssel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spezifikation
Siedepunkt 83.1°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) chloride
Schmelzpunkt -49.5°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel GeCl4
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,4410
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,benzene,chloroform,carbon tetrachloride. Insoluble in hydrochloric acid and sulphuric acid.
IUPAC-Name Tetrachlorgerman
Formelmasse 214.4
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.874 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number010509.22,010509.02,010509.14,010509.36,010509.06
ChargennummerN13L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number010509.22,010509.02,010509.14,010509.36,010509.06
ChargennummerP17G008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog Number010509.22,010509.02,010509.14,010509.36,010509.06
ChargennummerP02J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010509.22,010509.14,010509.06
ChargennummerY17H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010509.22,010509.14,010509.36,010509.06,010517.06
Name des Produkts
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >