Learn More
Gibco™ Gentamicin (10 mg/ml)
Gentamicin (10 mg/ml)
391.00 CHF - 4635.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, cGMP, FDA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
Konzentration | 10 mg/mL |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antibiotikum |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11500506
![]() |
Gibco™
15710049 |
100 ml |
391.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11510506
![]() |
Gibco™
15710080 |
20 x 100 mL |
4635.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gentamicin-Sulfat ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpureaextrahiert wurde. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt. Gibco™ Gentamicin ist wirksam gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einige grampositive Bakterien und wird für die Prävention einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet. Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0.5 und 50 μg/ml. Wir bieten eine Vielzahl von Antibiotika und Antimykotika für Zellkulturanwendungen an.Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Gentamicin wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Gentamicin Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15710-072). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
ISO 13485, cGMP, FDA | |
10 mg/mL | |
Antibiotikum |
15 bis 30 °C | |
Flüssig | |
Säugetierzellkultur, Prävention von Zellkulturkontamination |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
- GENTAMICIN (10MG/ML)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: gentamicin sulphate