Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer
Erledigen Sie einfache und anspruchsvolle Analysen mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer, einer anwenderfreundlichen und zuverlässigen Lösung für Ausbildungszwecke oder das Labor.
985.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | WarrantySpec | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | WarrantySpec | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17142115
|
Thermo Scientific™
840-285300 |
GENESYS 30 Spectrophotometer Performance Verification Kit |
985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erleben Sie hohe Präzision und Funktionalität in einem einfachen und doch raffinierten Vis-Spektralphotometer. Das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer ist für grundlegende und komplexe Analysen im Bildungswesen und in der Industrie gleichermaßen geeignet. Das intuitive Design erlaubt es Schülern und Lehrenden gleichermaßen, sich auf die wissenschaftlichen Daten und Konzepte zu konzentrieren, anstatt den Umgang mit dem Gerät erlernen zu müssen. Im Labor können Techniker aller Bildungsstufen, die mit routinemäßigen QA/QC-Anwendungen befasst sind, zuverlässige Ergebnisse erzielen, um die Qualität zu überwachen und die nächsten Schritte einzuleiten. Alle Ergebnisse können rasch digital oder in Form eines Ausdrucks weitergeleitet werden.
The GENESYS 30 visible spectrophotometer brings you intuitive design, a high definition color screen, fast and accurate measurements, and convenient data reporting. It is the ideal instrument for any user, whether a novice student or an experienced lab associate.
Product Features:
- Entirely new industrial design for better usability
- High definition 5-inch color screen with rubberized push-button keypad for easy navigation
- Single cell measurement with removable, washable sample compartment liner
- Always-on light source for rapid analysis, easy maintenance
- Standard cell holder for 10mm cuvettes and optional holders for other cell types including test-tubes
- New onboard software UI; Thermo Scientific™ VISIONlite PC software is optional
- Data any way you want it
- USB data export in a text format that’s easy to read and process
- Excellent snap-on thermal printer available
- Three-year warranty and skilled technical support
Meets curriculum topics for:
- Single wavelength
- Scanning
- Beer’s Law
- Colorimetry/colorimetric analysis
- Quantitative analysis
Lab associate benefits:
- Higher data confidence with 6-point quant plus concentration mode
- Multiple local language choices