Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer
Erledigen Sie einfache und anspruchsvolle Analysen mit dem Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer, einer anwenderfreundlichen und zuverlässigen Lösung für Ausbildungszwecke oder das Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ 840-285300
935.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17142115
  • 985.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erleben Sie hohe Präzision und Funktionalität in einem einfachen und doch raffinierten Vis-Spektralphotometer. Das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer ist für grundlegende und komplexe Analysen im Bildungswesen und in der Industrie gleichermaßen geeignet. Das intuitive Design erlaubt es Schülern und Lehrenden gleichermaßen, sich auf die wissenschaftlichen Daten und Konzepte zu konzentrieren, anstatt den Umgang mit dem Gerät erlernen zu müssen. Im Labor können Techniker aller Bildungsstufen, die mit routinemäßigen QA/QC-Anwendungen befasst sind, zuverlässige Ergebnisse erzielen, um die Qualität zu überwachen und die nächsten Schritte einzuleiten. Alle Ergebnisse können rasch digital oder in Form eines Ausdrucks weitergeleitet werden.
Use with the PV application in the Settings menu of the GENESYS 30 to perform the fundamental PV tests to verify that the instrument is functioning correctly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Performance Verification Kit
Standard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer >