Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
82.50 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Menge 500 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 26
Produktcode Marke Viskosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Viskosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16010272
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N.4
0.2950 mPa.s (25°C)
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15427840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N.8
0.5204 mPa.s (25°C)
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15417840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N1.0
0.9525 mPa.s (25 °C)
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11994285
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N2
2.886 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
88.55 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11999748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S3
3.3 mPa bei 25 °C
99.05 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11989748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S6
10.55 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
107.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15341214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N7.5
12.38 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12166540
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N1.0
20.72 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
106.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11919758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S20
42.83 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
86.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15524156
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N26
48.59 mPa.s (25 °C)
82.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16020272
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N35
55.36 mPa.s (25 °C)
116.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15781718
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N44
71.11 mPa.s (25 °C)
85.45 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11969758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S60
100 mPa bei 25 °C
106.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15791718
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N7.5
124.9 mPa.s (25 °C)
92.75 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16070260
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N100
202.6 mPa.s (25 °C)
135.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16050370
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S200
642.1 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
82.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15555806
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N250
488.1 mPa.s (25 °C)
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16000280
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N350
1179 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
88.15 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15534156
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N415
796.5 mPa.s (25 °C)
101.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16030380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S600
1273 mPa.s (25°C)
88.55 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16080260
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N1000
2610 mPa.s (25°C)
92.15 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15592600
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N1400
3481 mPa.s (25 °C)
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16020280
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N4000
15813 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
86.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16060380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S8000
34835 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
99.05 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16040270
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
N15000
74610 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16010380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
S30000
137816 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
82.50 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-hexane
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nennwerte angegeben