Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
Marke:  Paragon Scientific N7.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15341214
  • 82.50 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
12.38 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N7.5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sonderangebote
Nennwerte angegeben