Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
Marke:  Paragon Scientific N.8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15427840
  • 82.50 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wir testen auf Primärebene mit Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162, um die niedrigste Messunsicherheit zu gewährleisten, und bieten somit Standards, die mit primärer Messgenauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei der Übernahme des ASTM-Testmethodenprotokolls.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
0.5204 mPa.s (25°C)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N.8
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sonderangebote
Nennwerte angegeben