Learn More
3M™ Universal-Vinylband 764i
Used for all non-critical applications, including colour coding, bundling and safety marking. Our non-corrosive, flexible vinyl tape is ideal for protecting parts, equipment and products from abrasions.
349.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 50 mm x 33 m |
---|---|
Länge (metrisch) | 33 m |
Dicke | 0,13 mm |
Breite (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17217780
|
3M™
7000048917 |
Schwarz |
360.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17227780
|
3M™
7000048921 |
Blau |
360.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17237780
|
3M™
7000048924 |
Rot |
360.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17247780
|
3M™
7000144706 |
Gelb |
360.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17257780
|
3M™
7000144707 |
Weiß |
360.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17267780
|
3M™
7000144708 |
Grün |
349.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Use for taping in all non-critical applications
- Protects parts, equipment and products from abrasions
- Bundle items, bundle and temporarily mark parts, machines, plus much more
- Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
- Can be applied by hand or with floor applicator
- Ideal for marking applications in light traffic areas. Lots of different colours available such as yellow, red, blue, green, black, white, etc
Spezifikation
50 mm x 33 m | |
33 m | |
0,13 mm | |
50 mm |