Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
82.25 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
---|---|
Produkttyp | PCR Buffer |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Konzentration | 10X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10219244
|
Applied Biosystems™
N8080006 |
1,5 ml |
82.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10125605
|
Applied Biosystems™
N8080129 |
6 × 1,5 ml |
240.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
- Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq DNA-Polymerase mit maximaler PCR-Leistung
- Erhältlich in zwei praktischen Größen
- GeneAmp 10X PCR-Puffer I enthält 15 mM MgCl2
- 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation mit AmpliTaq DNA-Polymerase
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
10X |
PCR Buffer | |
Standard-PCR | |
Kit |