Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
Marke:  Applied Biosystems™ N8080129
225.15 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10125605
  • 247.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1.5 ml GeneAmp 10X PCR-Puffer I (enthält 15 mm MgCl2).
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
  • Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq DNA-Polymerase mit maximaler PCR-Leistung
  • Erhältlich in zwei praktischen Größen
  • GeneAmp 10x PCR-Puffer I enthält 15 mM MgCl2
  • 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation mit AmpliTaq DNA-Polymerase
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 1,5 ml GeneAmp™ 10X PCR-Puffer I (enthält 15 mM MgCl2).
Bei -15 bis-25 °C lagern.
PCR Buffer
Trockeneis
10X
Kit
AmpliTaq DNA-Polymerase
6 × 1,5 ml
Standard-PCR
10 X
9 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2769903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080129
Chargennummer2830415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberN8080129
Chargennummer2877171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberN8080129
Chargennummer3003255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberN8080129
Chargennummer3090940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberN8080129
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer > 6 x 1,5 ml