Learn More
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Färbungsreagenz
Erzielen Sie eine Erkennung auf Nanogramm-Ebene und Ergebnisse, die über die von typischen Coomassie-Färbungen hinausgehen, ohne dass dabei ein Entfärben erforderlich ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 24590
152.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
159.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608494
  • 210.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das blaue GelCode-Färbereagenz ist ein gebrauchsfertiges Proteinfärbemittel auf Basis des kolloidalen Coomassie-Farbstoffs G-250, der einen Nachweis auf Nanogramm-Ebene in Polyacrylamid-Gelen und den In-Blot-Nachweis ermöglicht. Dieses einzigartige Reagenz färbt nur Proteine und ermöglicht die direkte Betrachtung der Bänder im Gel während des einstündigen Gelfärbeprozesses.
Das blaue GelCode-Färbereagenz ist ein gebrauchsfertiges Proteinfärbemittel auf Basis des kolloidalen Coomassie-Farbstoffs G-250, der einen Nachweis auf Nanogramm-Ebene in Polyacrylamid-Gelen und den In-Blot-Nachweis ermöglicht.
Die Merkmale beinhalten:
• Keine Methanol-Essigsäure-Entfärbung erforderlich
• Schnelles einstufiges Färbeverfahren innerhalb einer Stunde, gebrauchsfertiges Färbereagenz; die Bandentwicklung ist direkt in der Färbeschale sichtbar; kein Hintergrund durch nächtliche Färbung; flexibles Fixier- und Waschprotokoll; keine Gelschrumpfung; das gefärbte Gel kann getrocknet werden
• Wasserspülung erhöht die Färbeempfindlichkeit; optionaler Schritt liefert kristallklaren Gel-Hintergrund und macht schwach gefärbte Bänder sichtbarer
Vergleich aller Coomassie-Färbungen
Dieses einzigartige blaue GelCode-Färbereagenz färbt nur Protein und ermöglicht das Betrachten der Bänder während des einstündigen Gelfärbeprozesses direkt im Gel. Da das Protein durch die Entfärbung nicht fixiert wird, ist GelCode Blue Färbemittel mit der Massenspektrometrieanalyse und der N-terminalen Sequenzanalyse kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Blue
Coomassie
GelCode™
Protein
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion
Kolorimetrisch
Reagenz für die Proteingel-Färbung
500 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA405077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number24590
ChargennummerZH392491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number24590
ChargennummerZE387230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number24590
ChargennummerYG379061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2023 Catalog Number24590
ChargennummerYF366127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2023 Catalog Number24590
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Färbungsreagenz > Blaues GelCode™-Färberreagenz, 500 ml