Learn More
Invitrogen™ Colloidal Blue Staining Kit
Fünfmal höhere Empfindlichkeit als Coomassie™ R-250, und kann bereits 10 ng BSA erkennen.
Marke:  Invitrogen™ LC6025
484.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10593043
  • 524.00 CHF / 0.50 Liter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das Colloidal Blue Färbekit wird mit ausreichend Färbung A und Färbung B geliefert, um 25 Mini-Gele zu färben
Beschreibung
Beschreibung
Das Colloidal Blue Staining Kit ermöglicht es, mit minimalem Aufwand Proteinmengen im Nanogramm-Bereich nachzuweisen, und benötigt für die Entfärbung lediglich Wasser. Die kolloidchemischen Eigenschaften von Colloidal Blue bewirken, dass freier Farbstoff in der Lösung reduziert und das Protein-Farbstoff-Bindungsverhältnis verbessert wird. Die Proben werden innerhalb von 3 Stunden intensiv gefärbt und sichtbar, die Hintergrundfärbung wird praktisch durch Entfärben über Nacht mit Wasser eliminiert.
  • Anwenderfreundliche, mit Massenspektrometrie kompatible Reagenzien
  • Hervorragende Ergebnisse bei der Densitometrie
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Colloidal Blue Färbekit wird mit ausreichend Färbung A und Färbung B geliefert, um 25 Mini-Gele zu färben Das Kit bei Raumtemperatur lagern . Das Kit wird bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang garantiert, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Kolorimetrisch
Protein-Gel-Färbekit
Raumtemperatur
In-Gel-Detektion
Coomassie
1 kit
Protein
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2489182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberLC6025
Chargennummer2461357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberLC6025
Chargennummer2865812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberLC6025
Chargennummer2549209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberLC6025
Chargennummer2801400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberLC6025
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Colloidal Blue Staining Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.