Learn More
Cytiva Kalibriersets für die Gelfiltration
Einfache, zuverlässige Kalibrierung von Gelfiltrationssäulen. Cytiva Life Sciences™ Kalibriersets für die Gelfiltration enthalten eine klar definierte Reihe von Protein-Standards.
811.20 CHF
Spezifikation
Menge | Jeweils |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochauflösendes Medium und vorgepackte Säule |
Produkttyp | Kalibrier-Kit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung von hochauflösenden Gelfiltrationsmedien und Säulen, wie Superdex™, Superose und Sephacryl |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10734557
|
Cytiva
28-4038-41 |
6500 bis75,000 |
811.20 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10196234
|
Cytiva
28-4038-42 |
43.000 bis 669.000 |
811.20 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Optimierte Proteinpalette für hochauflösende Medien und vorgepackte Säulen
- Jedes Kit enthält fünf Fläschchen mit lyophilisierten Proteinen
- Mit Blue Dextran 2000 zur Bestimmung des leeren Anteils der Säule
Spezifikation
Jeweils | |
Kalibrier-Kit | |
2 bis 8 °C |
Hochauflösendes Medium und vorgepackte Säule | |
Kalibrierung von hochauflösenden Gelfiltrationsmedien und Säulen, wie Superdex™, Superose und Sephacryl |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Trypsin inhibitor, pancreatic basic