Learn More
Cytiva Kalibriersets für die Gelfiltration
Einfache, zuverlässige Kalibrierung von Gelfiltrationssäulen. Cytiva Life Sciences™ Kalibriersets für die Gelfiltration enthalten eine klar definierte Reihe von Protein-Standards.
Marke:  Cytiva 28-4038-42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10196234
  • 811.20 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Optimierte Proteinpalette für hochauflösende Medien und vorgepackte Säulen
  • Jedes Kit enthält fünf Fläschchen mit lyophilisierten Proteinen
  • Mit Blue Dextran 2000 zur Bestimmung des leeren Anteils der Säule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
Kalibrier-Kit
50 mg Ovalbumin (43.000 Mr), 50 mg Conalbumin (75.000 Mr), 50 mg Aldolase (158.000 Mr), 15 mg Ferritin (440.000 Mr), 50 mg Thyroglobulin (669.000 Mr), 50 mg Blue Dextran (2.,000.000 Mr)
2 bis 8 °C
Hochauflösendes Medium und vorgepackte Säule
Kalibrierung von hochauflösenden Gelfiltrationsmedien und Säulen, wie Superdex™, Superose und Sephacryl
43.000 bis 669.000
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Kalibriersets für die Gelfiltration > HWM-Kit