Learn More
Velp Scientifica™ GDE Enzymverdau
Enzymatischer Verdau für die Analyse von Ballaststoffen durch Enzymerwärmung. Bietet eine kontinuierliche Probenmischung und damit Homogenität.
Marke: Velp Scientifica™ SA30400209
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das analytische Verfahren zur Bestimmung von Ballaststoffen umfasst eine Reihe von Verdauen der Probe durch thermostabile Enzyme mit dem enzymatischen Verdauer GDE.
- Es funktioniert gemäß der offiziellen AOAC-Methode zur Bestimmung der Gesamt-Ballaststoffe.
- Der Magnetrührer von GDE sorgt für Homogenität durch ein kontinuierliches und konstantes Rühren der Probe bei gleichzeitiger Vermeidung von Überhitzung, die den Erfolg des enzymatischen Verdaus beeinträchtigen könnte.
- Sie können den Timer für den unbeaufsichtigten Betrieb einstellen. Stellen Sie einfach schnell die Betriebszeit ein und konzentrieren Sie sich auf andere Aufgaben.
- Der transparente Polycarbonat-Tank sorgt für Sichtbarkeit und erhöhte Widerstandsfähigkeit bis zu 105 °C, während die Verwendung von deionisiertem Wasser die Bildung von Kalkablagerungen verhindert.
- Hervorragende Temperaturregelung ist mit GDE möglich: Über ein intuitives digitales Display kann die gewünschte Temperatur mit einer Genauigkeit von nur ± 0,2 °C eingestellt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ GDE Enzymverdau > Gewicht: 6.2 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur