Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Hilfreich bei der Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems
27.45 CHF - 252.00 CHF
Spezifikation
Typ | Nicht deaktivierte Quarzglassschläuche mit 0.15 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 10 m Länge |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, LC und Biotechnologie |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15258823
|
Trajan Scientific and Medical™
062461 |
0.25 mm | 0.15 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15258833
|
Trajan Scientific and Medical™
062474 |
0.15 mm | 0.285 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15208843
|
Trajan Scientific and Medical™
062481 |
0.53 mm | 0.68 mm | 10 m |
148.00 CHF
10 Meter |
|
|||
15238823
|
Trajan Scientific and Medical™
062458 |
0.01 mm | 0.285 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
|
|||
15278833
|
Trajan Scientific and Medical™
062476 |
0.22 mm | 0.363 mm | 25 m |
252.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12750740
|
Trajan Scientific and Medical™
062710 |
0.025 mm | 0.363 mm | 1 m |
45.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13184359
|
Trajan Scientific and Medical™
062711 |
0.05 mm | 0.363 mm | 1 m |
27.45 CHF
1 Stück |
|
|||
12760740
|
Trajan Scientific and Medical™
062712 |
0.075 mm | 0.363 mm | 1 m |
45.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288833
|
Trajan Scientific and Medical™
062478 |
0.32 mm | 0.43 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15258843
|
Trajan Scientific and Medical™
062713 |
0.15 mm | 0.363 mm | 1 m |
27.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268843
|
Trajan Scientific and Medical™
062714 |
0.1 mm | 0.363 mm | 1 m |
27.45 CHF
1 Stück |
|
|||
15218823
|
Trajan Scientific and Medical™
062454 |
0.11 mm | 0.17 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15278823
|
Trajan Scientific and Medical™
062463 |
0.05 mm | 0.22 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
|
|||
15208833
|
Trajan Scientific and Medical™
0624685 |
0.1 mm | 0.2 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
|
|||
15228823
|
Trajan Scientific and Medical™
062457 |
0.11 mm | 0.17 mm | 25 m |
252.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228833
|
Trajan Scientific and Medical™
062470 |
0.1 mm | 0.363 mm | 25 m |
252.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228843
|
Trajan Scientific and Medical™
062492 |
0.25 mm | 0.363 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15238833
|
Trajan Scientific and Medical™
062472 |
0.15 mm | 0.22 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248823
|
Trajan Scientific and Medical™
062460 |
0.25 mm | 0.285 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248833
|
Trajan Scientific and Medical™
062473 |
0.15 mm | 0.22 mm | 25 m |
252.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624625 |
0.04 mm | 0.14 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
|
|||
15288823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624635 |
0.05 mm | 0.15 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
|
|||
15298823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624655 |
0.06 mm | 0.22 mm | 10 m |
116.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298833
|
Trajan Scientific and Medical™
062479 |
0.32 mm | 0.43 mm | 25 m |
252.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
- Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
- Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Spezifikation
Nicht deaktivierte Quarzglassschläuche mit 0.15 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 10 m Länge | |
GC, LC und Biotechnologie |