Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Hilfreich bei der Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 062710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
- Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
- Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Spezifikation
Nicht deaktivierte Quarzglasröhrchen mit 0.363 mm AD x 0.025 mm ID x laufendem Meter | |
0.025 mm | |
1 m |
GC, LC und Biotechnologie | |
0.363 mm |