Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Hilfreich bei der Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 062457
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
- Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
- Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Spezifikation
Nicht deaktivierte Quarzglassschläuche mit 0.17 mm Außendurchmesser x 0.11 mm Innendurchmesser x 25 m Länge | |
0.11 mm | |
25 m |
GC, LC und Biotechnologie | |
0.17 mm |