Learn More
Thermo Scientific™ GC-Werkzeugkit für Agilent Geräte
Das Thermo Scientific™ GC-Werkzeugkit für Agilent Geräte enthält gängige Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-786
740.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ GC-Werkzeugkit für Agilent Geräte enthält gängige Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Ersatzteile funktionieren genau wie die Original-Geräteteile
- Teileliste für die problemlose Nachbestellung enthalten
Lieferumfang:
Messstab für die Installation von Kapillaren, Injektor-Schraubenschlüssel, Werkzeug zum Entfernen der Septumsmutter, Gabelschlüssel in den Größen 7/16 x 1/2 Zoll und 1/2 x 9/16 Zoll.
Spezifikation
Kapillar-Werkzeugkit | |
GC-Werkzeugkit für Agilent Geräte | |
GC | |
Agilent GC-MS-Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.