Learn More
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke:  BRAND™ 705718
21.57 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16393166
  • 32.25 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ elektronische Pipetten
  • 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
  • Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Diese Spitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
Unsteril
Nicht autoklavierbar
≤0,4 bis 0,15%
Qualitätszertifikat
Positive Verdrängung
25
Universalformat-Mehrfachdispenser-Pipettierer
PD-Spitze II
Bedruckt
Ungefiltert
Natural
PD-Spitze II
±≤1,5 bis 0,3%
Unbearbeitete Rohstoffen
25/Packung
Ja
Ja
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser > Volumen: 50 ml