Learn More
Trajan™ Sealing Ring for HP Graphit
Graphitdichtring zur Verwendung mit GC-Ferrulen
55.85 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10578102
|
Trajan™
0726003 |
6.35 mm | 2.2 mm | 9.9 mm |
55.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15298873
|
Trajan™
0726520 |
1.59 mm | 1.7 mm | 3.2 mm |
55.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit GC-Ferrulen
- 100 % Graphitdichtring für 1/4 Zoll-Anschlüsse
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
100 % Graphit | |
Dichtungsring |