Learn More
Trajan™ Sealing Ring for HP Graphit
Graphitdichtring zur Verwendung mit GC-Ferrulen
Marke:  Trajan™ 0726520
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15298873
  • 55.85 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit GC-Ferrulen
  • 100 % Graphitdichtring für 1/4 Zoll-Anschlüsse
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
1/16 Zoll
1.7 mm
450 °C
3.2 mm
1.59 mm
100 % Graphit
Dichtungsring
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Sealing Ring for HP Graphit > Dichtungsring; Graphit; Gsr-16; 10/Packung