Learn More
SGE Analytical Science™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. SGE Analytical Science™ GC Deaktivierte Einlasseinlagen werden mit der EPA 8081B-Methode auf Aktivität getestet, um sicherzustellen, dass jede Charge von Einlasseinlagen weniger als 3 % Endrin-Zersetzung aufweist.
Marke: SGE Analytical Science™ 09200201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- GC Deaktivierte Einlasseinlage für Agilent S/S
- Deaktiviert mit einer Hochtemperatur-Gasphasenreagenz (>400°C)
- Focusliner für Split/Splitless-Injektionen
- 4.0 mm Innendurchm.
- Chargenzertifikat in jeder Packung enthalten
Spezifikation
Agilent Geräte | |
GC deaktivierter Einlass-Liner | |
6.3 mm |
78,5 mm | |
4.0 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE Analytical Science™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless > GC Deaktivierte Einlasseinlage für Agilent S/S
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur