Learn More
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher
Zur Verwendung mit Eppendorf Röhrchen
Marke: Eppendorf™ 5804758005
182.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Rechteckbecher
- Zur Verwendung mit Rotor A-4-44
- Erhältlich in verschiedenen Größen für ein breites Anwendungsspektrum.
Spezifikation
Adapter | |
100 ml-Rechteckbecher | |
4 | |
2 pro Packung |
50 mL | |
31 mm | |
Standard, Vacutainer, Falcon und Mikroreagenzgläser |