Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 3C Dual Selection Vector
Gateway™ pENTR™ 3C Doppelauswahlvektor
Marke:  Invitrogen™ A10464
63.65 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10338413
  • 98.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gateway™ Eingabevektoren sind für das Klonen von DNA-Sequenzen mittels Restriktionsendonukleasen und Ligase zur Erstellung eines Gateway™ Entry-Klons konzipiert. Der resultierende Entry-Klon kann mit einem Zielvektor neu kombiniert werden, um einen Expressionsklon zu erstellen. Neu: pENTR™ Dual Selection-Vektoren!
Die Gateway™ Entry-Vektoren (Tabelle 1) bieten Folgendes:
  • attL1- und attL2-Stellen für die standortspezifische Rekombination des Entry-Klons mit einem Gateway™ Zielvektor, um das Klonen des Gens von Interesse in der richtigen Ausrichtung für die Expression zu gewährleisten
  • Kozak-Konsensussequenz für effiziente Translationseinleitung in eukaryotischen Systemen
  • Ribosomenbindungsstelle für effiziente Translationsinitiation in prokaryotischen Systemen (nur pENTR™ 1A Dual Selection, pENTR™ 3C Dual Selection und pENTR™ 11 Dual Selection Vektoren)
  • Terminationssequenzen für die RrnB-Transkription zur Verhinderung einer basalen Expression des betreffenden PCR-Produkts bei E. coli
  • pUC-Ursprung für hohe Replikation und Erhaltung des Plasmids in E. coli
  • Kanamycin-Resistenzgen für die Selektion bei E. coli
  • Das ccdB⁄Chloramphenicol-Fusionsgen zwischen den beiden attL-Stellen für eine
    o-Negativselektion und eine
    o-Chloramphenicol-Selektion in E. coli
  • Kanamycin-Resistenzgen für die Selektion bei E. coli
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Dual-SelectionExpression-Vektor
    Chloramphenicol (CmR), Kanamycin (KanR)
    Nicht markiert
    10 μg
    pENTR™
    10 µg pENTR™ Dual Selection-Vektor, in 20 μl im TE-Puffer, pH 8,0.
    Bei -20 °C lagern
    Keine Spaltungsstelle
    Gateway™
    pENTR
    Dokumentation
    Manuals
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 3C Dual Selection Vector > 10 μg