Learn More
BINDER™ Anschlusskit für Gasbehälter für O2
Zur Verwendung mit: Serie CB
Marke:  BINDER™ 8012-0015
Artikelnummer. 15661646
  • 351.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Max. Druck von 10 bar
  • Mit Verbindungsteilen
  • 5-m-Schlauch im Lieferumfang enthalten
  • Überwurfmutter und Winkelstück
  • Antistatischer Vakuumschlauch
  • Zur Verwendung in Inkubatoren der CB-Serie
Spezifikation
Spezifikation
Gasflaschen-Anschlussset – für O2, bestehend aus einem Gasbehälterdruckregler mit Anschlussteilen und 5-m-Schlauch
Gastank-Anschlusskit
10 bar
BINDER Kammern Serie CB, CBF
Anschlussteile, Schlauch 5 m
Name des Produkts
BINDER™ Anschlusskit für Gasbehälter für O2 > Zur Verwendung mit allen Modellen CB