Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasprobenahmeröhrchen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
95.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10201901
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05680070
1 l
147.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10214631
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05680052
350 mL
95.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11516944
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05680143
150 ml
109.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DIN 12473-1-konforme Gasprobenschläuche
  • Erhältlich mit oder ohne Düse (mit Gewinde GL14 und Septa)
  • Mit zwei Einweghähnen NS 14 (mit Haltevorrichtung)
  • Anschlüsse: Kapillarröhrchen (Außendurchm. 8 mm, Innendurchm. 2,7 mm)
  • Glasolive (9 mm Außendurchm.)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Gasprobenahmeröhrchen