Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasprobenahmeröhrchen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05680070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10201901
  • 147.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12473-1-konforme Gasprobenschläuche
  • Erhältlich mit oder ohne Düse (mit Gewinde GL14 und Septa)
  • Mit zwei Einweghähnen NS 14 (mit Haltevorrichtung)
  • Anschlüsse: Kapillarröhrchen (Außendurchm. 8 mm, Innendurchm. 2,7 mm)
  • Glasolive (9 mm Außendurchm.)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Duran Glas
Ohne Düse