Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasverteilungsröhrchen, zentraler Ring
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
63.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
Höhe (metrisch) | 250 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10430713
|
Lenz Laborglasintrumente
07212025 |
0 |
63.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10539981
|
Lenz Laborglasintrumente
07212125 |
1 |
63.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Röhrchenaußendurchm.:9 mm
- Ringdurchm.:25 mm
- Höhe:250 mm
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
9 mm | |
250 mm |