Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasverteilungsröhrchen, zentraler Ring
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07212025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10430713
  • 63.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Röhrchenaußendurchm.:9 mm
  • Ringdurchm.:25 mm
  • Höhe:250 mm
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
0
9 mm
250 mm