Learn More
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
auf Anfrage
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 400 mm |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 370 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Produkttyp | Gasflaschenschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für die Verwendung im Freien
Produktcode | Marke | Konfiguration | Ausführung der Tür | Anzahl Türen | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Ausführung der Tür | Anzahl Türen | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15945746
|
asecos™
3070101532671 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 2 Gasflaschen mit je 50 l | Flügel, Scharniere rechts, Ohne Sichtfenster | 1 | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15536895
|
asecos™
30701015 |
Standard-Innengerät für 2 x 50 l-Gasflaschen | Flügel, Scharniere rechts, Ohne Sichtfenster | 1 | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15935746
|
asecos™
3069201532673 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 5 Gasflaschen mit je 50 l | Flügel, Ohne Sichtfenster | 2 | Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15526895
|
asecos™
30697015 |
Standard-Innenausstattung für 3 Gasflaschen mit 50 l | Flügel, Ohne Sichtfenster | 2 | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15916026
|
asecos™
3075201532671 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 2 Gasflaschen mit je 50 l | Festes Fenster, Scharniere rechts | 1 | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15926026
|
asecos™
30752015 |
Standard-Innenausstattung für 2 Gasflaschen mit 50 l | Festes Fenster, Scharniere rechts | 1 | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15976016
|
asecos™
3073201532672 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 3 Gasflaschen mit je 50 l | Festes Fenster | 2 | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15946016
|
asecos™
3073001532673 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 5 Gasflaschen mit je 50 l | Festes Fenster | 2 | Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15986016
|
asecos™
30732015 |
Standard-Innenausstattung für 3 Gasflaschen mit 50 l | Festes Fenster | 2 | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15936026
|
asecos™
3075301532671 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 2 Gasflaschen mit je 50 l | Flügel, Scharniere rechts, Klappfenster | 1 | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15946026
|
asecos™
30753015 |
Standard-Innenausstattung für 2 Gasflaschen mit 50 l | Flügel, Scharniere rechts, Klappfenster | 1 | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15996016
|
asecos™
3073501532672 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 3 Gasflaschen mit je 50 l | Flügel, Klappfenster | 2 | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15956016
|
asecos™
3073101532673 |
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 5 Gasflaschen mit je 50 l | Flügel, Klappfenster | 2 | Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15906026
|
asecos™
30735015 |
Standard-Innenausstattung für 3 Gasflaschen mit 50 l | Flügel, Klappfenster | 2 | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
15966016
|
asecos™
30731015 |
Standard-Innenausstattung für 5 Gasflaschen mit 50 l | Flügel, Klappfenster | 2 | Für bis zu 5 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: vollständig verzinkte und pulverbeschichtete strukturierte Oberfläche und Edelstahlsockel
- Kein unbefugter Zugang: abschließbarer Drehhebel (Türen auch mit Profilzylinderschloss erhältlich, kompatibel mit Schließsystem)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
- Belüftung: effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und in der Rückwand
Spezifikation
400 mm | |
Hellgrau | |
Gasflaschenschrank | |
2149 mm | |
pulverbeschichtet glatt |
370 mm | |
Stahl | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen | |
2070 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank