Learn More
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
Marke: asecos™ 3075201532671
Benachrichtigungen:
Nur für die Verwendung im Freien
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: vollständig verzinkte und pulverbeschichtete strukturierte Oberfläche und Edelstahlsockel
- Kein unbefugter Zugang: abschließbarer Drehhebel (Türen auch mit Profilzylinderschloss erhältlich, kompatibel mit Schließsystem)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
- Belüftung: effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und in der Rückwand
Spezifikation
1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für 2 Gasflaschen mit je 50 l | |
370 mm | |
400 x 706 x 2149 mm | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen | |
2070 mm | |
GOD.215.070.WDFWR | |
pulverbeschichtet glatt | |
706 mm | |
Hellgrau | |
Gasflaschenschrank |
400 mm | |
370 x 695 x 2070 mm | |
Festes Fenster, Scharniere rechts | |
2149 mm | |
Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l | |
1 | |
105,50 kg | |
695 mm | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank > Beschreibung: Festes Sichtfenster, Anz. Türen: 1, Inhalt: 1 Rollrampe (lackiertes Stahlblech) für Gasflaschen mit 2 x 50 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur