Learn More
Thermo Scientific™ Gaschromatographie-Rohre
Erwerben Sie Kupfer- und Edelstahlrohre in einer Vielzahl von Größen für die Verrohrung Ihres Gaschromatographie (GC)-Systems.
107.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Typ | Gaschromatographie-Rohre |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gaschromatographiesysteme |
Produktcode | Marke | Material | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15244603
|
Thermo Scientific™
60181-632 |
Kupfer | 0,065 in. | 1/8 in. | 50 ft. Länge |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15254603
|
Thermo Scientific™
60181-633 |
Kupfer | 0.19 Zoll | 1/4 in. | 50 ft. Länge | N/A | ||||||
15264603
|
Thermo Scientific™
60181-634 |
Edelstahl | 0,01 in. | 1/16 in. | 25 ft. Länge | N/A | ||||||
15274603
|
Thermo Scientific™
60181-635 |
Edelstahl | 0.02 in. | 1/16 in. | 25 ft. Länge | N/A | ||||||
15284603
|
Thermo Scientific™
60181-636 |
Edelstahl | 0.03 in. | 1/16 in. | 25 ft. Länge | N/A | ||||||
15294603
|
Thermo Scientific™
60181-637 |
Edelstahl | 0.04 Zoll | 1/16 in. | 25 ft. Länge | N/A | ||||||
15204613
|
Thermo Scientific™
60181-638 |
Edelstahl | 0,085 in. | 1/8 in. | 25 ft. Länge |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15214613
|
Thermo Scientific™
60181-639 |
Edelstahl | 0.21 in. | 1/4 in. | 25 ft. Länge | N/A | ||||||
Beschreibung
Erwerben Sie Thermo Scientific™ Kupfer- und Edelstahlrohre für die Gaschromatographie in einer Vielzahl von Größen für die Verrohrung Ihres Gaschromatographie (GC)-Systems.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Gaschromatographie-Rohre | |
Gaschromatographiesysteme |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.