Learn More
Thermo Scientific™ Gaschromatographie-Rohre
Erwerben Sie Kupfer- und Edelstahlrohre in einer Vielzahl von Größen für die Verrohrung Ihres Gaschromatographie (GC)-Systems.
Marke:  Thermo Scientific™ 60181-639
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15214613
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Erwerben Sie Thermo Scientific™ Kupfer- und Edelstahlrohre für die Gaschromatographie in einer Vielzahl von Größen für die Verrohrung Ihres Gaschromatographie (GC)-Systems.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gaschromatographie-Rohre
25 ft. Länge
1/4 in.
Edelstahl
0.21 in.
Gaschromatographiesysteme
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gaschromatographie-Rohre >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.