Learn More
Gardner (ASTM D1544, D6166) Farbreferenzstandard
Gardner Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
193.00 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Menge 500 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16020162
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
134200
ASTM Color 2 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16030162
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
134210
ASTM Color 5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16040162
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
134220
ASTM Color 8 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
  • 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
  • 18 Monate haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Dokumentation
Product Certifications
Nennwerte angegeben
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gardner (ASTM D1544, D6166) Farbreferenzstandard