Learn More
Gardner (ASTM D1544, D6166) Farbreferenzstandard
Gardner Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
Marke:  Paragon Scientific 134210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16030162
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
  • 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
  • 18 Monate haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
ASTM Farbe 5
500 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gardner (ASTM D1544, D6166) Farbreferenzstandard > ASTM Farbe 5
Nennwerte angegeben