Learn More
Ansell™ Gammex™ PF Puderfreie OP-Handschuhe aus Latex
Bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, basierend auf der pulverfreien Ansell-Technologie, mit gleich gutem Komfort und einfacher Handhabung. Ansell Edmont™ Gammex™ PF pulverfreie chirurgische Latexhandschuhe haben eine sehr hohe Reißfestigkeit mit einem günstigen Verhältnis von Festigkeit zu Dicke für optimalen Barriereschutz.
77.80 CHF - 133.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Produktcode | Marke | Größe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13157943
|
Ansell™
AJ330048080 |
9 | 40 pairs per box; 6 boxes per case | N/A | ||||||
17131985
|
Ansell™
AJ330048075 |
7,5 | 50 Paar/Karton |
133.00 CHF
50 Paare |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die mikro-raue Außenfläche sorgt für einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die synthetische Innenbeschichtung reduziert den möglichen Kontakt mit Latexallergenen
- Resistent gegen alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel und virale Penetration
- Bietet Elastizität, Empfindlichkeit und Komfort sowie eine natürliche Passform, die eine Ermüdung der Hände verhindert
Spezifikation
Ja | |
Nein | |
Puderfrei | |
Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration |
Beidhändig | |
Latex | |
Straight |