Learn More
Ansell™ Gammex™ PF Puderfreie OP-Handschuhe aus Latex
Bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, basierend auf der pulverfreien Ansell-Technologie, mit gleich gutem Komfort und einfacher Handhabung. Ansell Edmont™ Gammex™ PF pulverfreie chirurgische Latexhandschuhe haben eine sehr hohe Reißfestigkeit mit einem günstigen Verhältnis von Festigkeit zu Dicke für optimalen Barriereschutz.
Marke:  Ansell™ AJ330048080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13157943
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die mikro-raue Außenfläche sorgt für einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Die synthetische Innenbeschichtung reduziert den möglichen Kontakt mit Latexallergenen
  • Resistent gegen alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel und virale Penetration
  • Bietet Elastizität, Empfindlichkeit und Komfort sowie eine natürliche Passform, die eine Ermüdung der Hände verhindert
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Nein
Puderfrei
Straight
Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration
Beidhändig
Latex
9
40 pairs per box; 6 boxes per case