Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ -Medium
Entwickelt für eine bessere Bindung an Ratten- und Maus-IgG-Unterklassen
1220.00 CHF - 25485.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp GammaBind Plus Sepharose
Ligand Rekombinanter GammaBind G-Typ 3 ohne Albumin-bindende Region
Partikelgröße 90 μm
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11584945
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0886-01
5 ml
1220.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11594945
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0886-02
25 ml
4515.00 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11504955
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0886-04
500 ml
25485.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rekombinantes Protein G Typ 3, gebunden mit Sepharose CL-6 B für einfache Bindung und schnelle Trennung
  • Breiteres Bindungsvermögen als GammaBind G sowohl im Labor- als auch im Prozessmaßstab
  • Ergibt bis zu 18 mg/ml Maus-IgG
  • Bindet sich an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd
Spezifikation
Spezifikation
GammaBind Plus Sepharose
Rekombinanter GammaBind G-Typ 3 ohne Albumin-bindende Region
90 μm
2 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ -Medium