Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ -Medium
Entwickelt für eine bessere Bindung an Ratten- und Maus-IgG-Unterklassen
Marke: Cytiva 17-0886-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rekombinantes Protein G Typ 3, gebunden mit Sepharose CL-6 B für einfache Bindung und schnelle Trennung
- Breiteres Bindungsvermögen als GammaBind G sowohl im Labor- als auch im Prozessmaßstab
- Ergibt bis zu 18 mg/ml Maus-IgG
- Bindet sich an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd
Spezifikation
GammaBind Plus Sepharose | |
90 μm | |
5 ml |
Rekombinanter GammaBind G-Typ 3 ohne Albumin-bindende Region | |
2 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol