Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlenschilde
Die Schilde zum Schutz vor Gammastrahlung besitzen einen festen Winkel von 15 Grad und einen gebogenen Boden in verschiedenen Abmessungen.
Marke: Fisherbrand™ CSR-S1OG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Gammastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 530 x 350 x 150 mm (H x B x T)
- Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
- Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
Spezifikation
Kleiner fester 45°-Winkel | |
Gammastrahlen-Schild |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gammastrahlenschilde > Winkel: Klein, fest auf 45°
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur