Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlenschilde
Die Schilde zum Schutz vor Gammastrahlung besitzen einen festen Winkel von 15 Grad und einen gebogenen Boden in verschiedenen Abmessungen.
2405.00 CHF - 3235.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gammastrahlen-Schild
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12357187
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CSR-S2TG
15°-Winkel
2730.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12337187
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CSR-S2OTG
45°-Winkel
3235.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12337177
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CSR-S1OG
Kleiner fester 45°-Winkel
2405.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Gammastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 530 x 350 x 150 mm (H x B x T) 
  • Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
  • Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
Spezifikation
Spezifikation
Gammastrahlen-Schild