Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
482.00 CHF - 651.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 16,3 l |
Farbe | Durchsichtig |
Material | LDPE |
Dicke (metrisch) | 0,05 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17796869
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-1 |
1 Packung |
651.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17706879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-10 |
10 Packungen |
590.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17726879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-5 |
5 Packungen |
615.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17716879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-2 |
2 Packungen |
482.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- 2 mil clear polyethylene
- Each package includes a lot number for traceability
- Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
0,05 mm | |
71 x 61 cm (28 x 24 in.) |
16,3 l | |
LDPE | |
2 mil |