Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
GREENER_CHOICE
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
Marke:  Keystone Cleanroom Products S-2428CP-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17716879
  • 482.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verpackt in einem ISO6-Reinraum
  • 2 mil transparentes Polyethylen
  • Jede Packung hat eine Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit
  • Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate werden mit dem Versand versendet
  • Verpackt in Tyvek™/Mylar Chevron Aufziehbeuteln
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
LDPE
2 mil
16,3 l
2 Packungen
0,05 mm
71 x 61 cm (28 x 24 in.)