Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
Marke: Keystone Cleanroom Products S-2428CP-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verpackt in einem ISO6-Reinraum
- 2 mil transparentes Polyethylen
- Jede Packung hat eine Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit
- Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate werden mit dem Versand versendet
- Verpackt in Tyvek™/Mylar Chevron Aufziehbeuteln
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
LDPE | |
2 mil |
16,3 l | |
10 Packungen | |
0,05 mm | |
71 x 61 cm (28 x 24 in.) |