Learn More
Brady™ Lockout-Kabel, galvanisierter Stahl
Zusätzliches Kabel
19.35 CHF - 24.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sperrkabel
Farbe Silber
Material Galvanized Steel
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.13 in.
Durchmesser (metrisch) 3.18 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11761885
Unterlagen ansehen
Brady™
065319
2.44 m
19.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11771885
Unterlagen ansehen
Brady™
065320
3.05 m
24.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Kabelverriegelunge
  • Zusätzliches Kabel
  • Kabel aus galvanisiertem Stahl
Spezifikation
Spezifikation
Sperrkabel
Galvanized Steel
3.18 mm
Silber
0.13 in.
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Lockout-Kabel, galvanisierter Stahl