Learn More
Brady™ Lockout-Kabel, galvanisierter Stahl
Zusätzliches Kabel
Marke:  Brady™ 065319
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11761885
  • 19.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Kabelverriegelunge
  • Zusätzliches Kabel
  • Kabel aus galvanisiertem Stahl
Spezifikation
Spezifikation
Sperrkabel
Galvanized Steel
0.13 in.
8.01 ft.
Je 1
Silber
Abmessungen:3,2 x 1.800 mm (Durchm. x H)
3.18 mm
2.44 m